Learn More
Fisherbrand™ Löffel/Spatel Kombi-Utensilien aus Edelstahl
Zwei Tätigkeiten mit nur einem Werkzeug. Nickel Electro™ Kombo-Löffelspatel aus Edelstahl eignen sich dank der Löffelseite zum Abmessen von Flüssigkeiten und Pulvern und dank der Spatelseite zum Trennen von Stoffen.
9.40 € - 116.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Sterilität | Steril |
Menge | 10 Packungen |
Kapazität (metrisch) | 2 ml |
Produkttyp | Spatel |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11756597
|
Fisherbrand™
|
120 mm |
30.75 €
5 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11864233
|
Fisherbrand™
|
210 mm |
9.40 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15977961
|
Fisherbrand™
|
210 mm |
116.00 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
Das Instrument mit Doppelfunktion misst Flüssigkeiten und feine Pulver mit dem Löffelende und teilt und trennt Materialien mit dem Spatelende.- Hergestellt aus Edelstahl.
Spezifikation
Autoklavierbar | |
10 Packungen | |
Spatel | |
Sterile Anwendungen | |
-196°bis +550 °C |
Steril | |
2 ml | |
Glänzende Oberfläche | |
20 mm | |
Edelstahl |