Learn More
Fisherbrand™ Löffel/Spatel Kombi-Utensilien aus Edelstahl
Zwei Tätigkeiten mit nur einem Werkzeug. Nickel Electro™ Kombo-Löffelspatel aus Edelstahl eignen sich dank der Löffelseite zum Abmessen von Flüssigkeiten und Pulvern und dank der Spatelseite zum Trennen von Stoffen.
Marke: Fisherbrand™ 2013
Beschreibung
Das Instrument mit Doppelfunktion misst Flüssigkeiten und feine Pulver mit dem Löffelende und teilt und trennt Materialien mit dem Spatelende.- Hergestellt aus Edelstahl.
Spezifikation
10 Packungen | |
Autoklavierbar | |
Spatel | |
Sterile Anwendungen | |
210 x 20 mm | |
Edelstahl |
Steril | |
2 ml | |
Glänzende Oberfläche | |
20 mm | |
-196°bis +550 °C | |
210 mm |