Learn More
Micronova™ Slim-T™ Auswringer für Flachkopfmopp aus Edelstahl
Diese Auswringer für Flachkopfmopp aus Edelstahl sind ergonomisch geformt und bestehen aus einem einzigen Stück Edelstahl, das leicht am Rand der Eimer der Serie B7 befestigt werden kann. Die einfach konzipierten Auswringer halten Mopps ausreichend feucht, damit Oberflächen effektiv desinfiziert werden können, während überschüssige Flüssigkeit ausgewrungen wird.
Marke: Micronova™ W-92
Beschreibung
Micronova SlimLine und T-Mop Auswringgerät, autoklavierbar:Ja, SlimT Auswringgerät
Die Micronova Slim-T™ Auswringer für Flachkopfmopp aus Edelstahl funktionieren gut mit dem Micronova SlimLine™, SnapMops™, FlatMops™, PadMops™ und PocketMops™ Mopp sowie dem Slim-T™ und T-Mopp. Der W-9 wird jedoch für Slim-T und T-Mopps empfohlen, während der W-92 mit doppelseitigen Auswringplatten hervorragend für PadMops™ und SnapMops™ geeignet ist.
- Leichte und ergonomische Auswringer für Flachkopfmopp aus Edelstahl
- Hergestellt aus einem einzigen Stück Edelstahl ohne bewegliche Teile
- Elektropolierter Edelstahl für Haltbarkeit und lange Lebensdauer
- Große Lippe auf W-92 für doppelseitiges Auswringen
- Für das Auswringen von Mopps der Serie SlimLine™ und „T“ sowie anderer Flachkopfmopps
Spezifikation
Doppelseitiger Auswringer | |
Autoklavierbar | |
Zur Reinigung von Wänden, Böden und Decken | |
Je 1 | |
16 in. |
Edelstahl (304), elektropoliert | |
Bei Raumtemperatur aufbewahren. Vor dem Autoklavieren oder vor der Lagerung ausspülen, um Desinfektionsmittel zu entfernen. | |
Die Serien Slimline™ und T-Mop™ sowie andere flache Mopps, C-7 SlimT™ Doppeleimerwagen oder Eimer der Serie B-7 | |
Unsteril | |
40,6 cm |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
045857-000 | Konformitätsbescheinigung | 15/10/2024 | W-92 |
041217-000 | Konformitätsbescheinigung | 15/12/2023 | W-92 |
040167-000 | Konformitätsbescheinigung | 28/11/2023 | W-92 |
038881-000 | Konformitätsbescheinigung | 28/06/2023 | W-92 |
038391-000 | Konformitätsbescheinigung | 23/05/2023 | W-92 |