Learn More
Memmert™ Untere Einschub-Tropfschale aus Edelstahl für SF450, 15 mm
Nicht perforierte Einschub-Tropfschalen aus Edelstahl.
Marke:  Memmert™ SF450B02075
Artikelnummer. 17508275
  • 298.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Zubehör
  • Kann die Temperaturverteilung beeinflussen
  • Gefertigt aus Edelstahl
  • Felgenhöhe: 15 mm
Spezifikation
Spezifikation
Sterilisator SF450
Auffangschale
Rand: 15 mm
Edelstahl
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Memmert™ Untere Einschub-Tropfschale aus Edelstahl für SF450, 15 mm > Kann verwendet werden mit: SF450