Learn More
Fisherbrand™ Polypropylen-Autoklavierbeutel für biologische Gefahrstoffe
Bedruckte oder einfache Ausführungen
Marke: Fisherbrand™ 018262
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Erhältlich in bedruckter oder einfacher Form
- Maximaltemperatur, 140 °C (285 °F); zur Verwendung bei 134 °C (274 °F)
- 2 mm stark
- Mit autoklavierbaren, elastischen Dampfbelüftungsverschlüssen
Compliance
Der Stil der aufgedruckten Grafiken entspricht der OSHA™ Norm 29CFR1910.1030.
Spezifikation
OSHA, 29 CFR1910.1030 | |
1 bis 2 gal. | |
10 x 10 in. | |
25 cm | |
10 in. | |
2 mil | |
140 °C |
Elastisch | |
Einfach, transparent | |
25 cm | |
Autoklavierbar | |
10 in. | |
Polypropylen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Polypropylen-Autoklavierbeutel für biologische Gefahrstoffe > Transparent; Einfach; Größe: 10 x10 Zoll.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur