Learn More
Buerkle™ Sicherheitskanister aus Edelstahl
Buerkle™ Sicherheitskanister aus Edelstahl bieten Sicherheit durch Flammschutz und Überdruck-Ventil.
763.00 € - 1090.00 €
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15395087
|
Buerkle™
2601-3005 |
5 l | Schraubverschluss und Druckbegrenzungsventil |
763.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11951551
|
Buerkle™
2601-7010 |
10 l | Schraubverschluss |
800.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15358498
|
Buerkle™
2601-2010 |
10 L | Fine Dosage Spout, Pressure-relief Valve |
829.60 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15574429
|
Buerkle™
2601-3020 |
20 l | Schraubverschluss und Druckbegrenzungsventil |
1020.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16445079
|
Buerkle™
2601-2020 |
20 l | Feindosierauslauf, Druckbegrenzungsventil, Belüftung |
1090.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11941551
|
Buerkle™
2601-3010 |
10 l | Schraubverschluss und Druckbegrenzungsventil |
820.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Description
- Griffe aus massivem Edelstahl
- Versiegelungen aus PTFE
- Hohe chemische Beständigkeit
- Platzsparend
Specifications
Edelstahl |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Buerkle™ Sicherheitskanister aus Edelstahl