Learn More
Bochem™ Papierschere aus Edelstahl
Marke:  Bochem™ 4161
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10018061
  • 16.90 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Länge: 250mm
Spezifikation
Spezifikation
Papierscheren
200 mm
Edelstahl
Spitz/spitz