Learn More
Bochem™ Papierschere aus Edelstahl
14.85 € - 41.80 €
Spezifikation
Produkttyp | Papierscheren |
---|---|
Material | Edelstahl |
Spitzenform | Spitz/spitz |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10779451
|
Bochem™
4160 |
175 mm |
14.85 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10018061
|
Bochem™
4161 |
200 mm |
16.90 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10633731
|
Bochem™
4163 |
250 mm |
34.70 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10709621
|
Bochem™
4164 |
275 mm |
29.15 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10578121
|
Bochem™
4165 |
300 mm |
41.80 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Länge: 250mmSpezifikation
Papierscheren | |
Edelstahl | |
Spitz/spitz |