Learn More
Buerkle™ MicroSampler™ aus Edelstahl
MicroSampler™ aus Edelstahl wurde speziell für das Sammeln von kleinen Pulvermengen konstruiert. Volumen von 0,2 ml bis 10 ml können aus Säcken oder Behältern gezogen werden. Die Spitzen des MicroSamplers sind austauschbar. Dadurch können Spitzen mit verschiedenen Volumina eingesetzt werden.
322.00 € - 481.00 €
Spezifikation
Produkttyp | MicroSampler |
---|---|
Material | Edelstahl (V4A) |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Entwickelt für die Probenahme bei geringen Pulvermengen |
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) oben | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) oben | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10278030
|
Buerkle™
5307-1055 |
12 mm | 55 cm |
322.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10741401
|
Buerkle™
5307-1085 |
12 mm | 85 cm |
357.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11803382
|
Buerkle™
5307-1120 |
12 mm | 120 cm |
389.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10571731
|
Buerkle™
5307-2055 |
25 mm | 55 cm |
418.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10411921
|
Buerkle™
5307-2085 |
25 mm | 85 cm |
452.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10412111
|
Buerkle™
5307-2120 |
25 mm | 120 cm |
481.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
MicroSampler wurde speziell konstruiert für das Sammeln von kleinen Pulvermengen.
Volumen von 0,2 ml, 0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml, 5,0 ml und 10 ml können auf einfache, rasche und saubere Weise aus verschiedenen Probentiefen aus Säcken oder Behältern gezogen werden.
Die Spitzen des MicroSamplers sind austauschbar. Dadurch können Spitzen mit verschiedenen Volumina eingesetzt werden.
- Zielpunktprobe
- Verschiedene Volumina und Längen lieferbar
- Spitze abnehmbar, leichte Reinigung
- Edelstahl V4A (1.4404)
- Sterilisierbar
- Weitere Spitzen in verschiedenen Größen verfügbar
Spezifikation
MicroSampler | |
Edelstahl (V4A) | |
Autoklavierbar | |
Entwickelt für die Probenahme bei geringen Pulvermengen |
Please order head separately!