Learn More
Buerkle™ MicroSampler™ aus Edelstahl
MicroSampler™ aus Edelstahl wurde speziell für das Sammeln von kleinen Pulvermengen konstruiert. Volumen von 0,2 ml bis 10 ml können aus Säcken oder Behältern gezogen werden. Die Spitzen des MicroSamplers sind austauschbar. Dadurch können Spitzen mit verschiedenen Volumina eingesetzt werden.
Marke: Buerkle™ 5307-2085
419.65 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
MicroSampler wurde speziell konstruiert für das Sammeln von kleinen Pulvermengen.
Volumen von 0,2 ml, 0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml, 5,0 ml und 10 ml können auf einfache, rasche und saubere Weise aus verschiedenen Probentiefen aus Säcken oder Behältern gezogen werden.
Die Spitzen des MicroSamplers sind austauschbar. Dadurch können Spitzen mit verschiedenen Volumina eingesetzt werden.
- Zielpunktprobe
- Verschiedene Volumina und Längen lieferbar
- Spitze abnehmbar, leichte Reinigung
- Edelstahl V4A (1.4404)
- Sterilisierbar
- Weitere Spitzen in verschiedenen Größen verfügbar
Spezifikation
MicroSampler | |
Autoklavierbar | |
Entwickelt für die Probenahme bei geringen Pulvermengen | |
25 mm |
Edelstahl (V4A) | |
Punkt | |
Köpfe: 0,2 ml, 0,5 ml und 1 ml | |
85 cm |
Please order head separately!