Learn More
Fisherbrand™ Edelstahldeckel für Analysesieb
Für einen sicheren Verschluss von Fisherbrand™ Analysesieben aus Edelstahl.
42.69 € - 48.37 €
Spezifikation
Menge | Je 1 |
---|---|
Typ | Siebdeckel |
Material | Edelstahl |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Analysensieb mit 200 mm Durchmesser |
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11507033
|
Fisherbrand™
01/200SBWLID |
200mm |
48.37 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11592573
|
Fisherbrand™
01/100SBW LID |
100mm |
42.69 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Erhältlich mit Durchmessern von 100 und 200 mm
- Entspricht BS 410: Teil 1: 2000, ISO 3310: Teil 1:2000
Spezifikation
Je 1 | |
Siebdeckel | |
Edelstahl | |
Für Analysensieb mit 200 mm Durchmesser |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Edelstahldeckel für Analysesieb