Learn More
Buerkle™ Instrumententablett Edelstahl
Auf dem stabilen Edelstahltablett lassen sich Instrumente, Laborbesteck oder Probenehmer ablegen und transportieren.
22.95 € - 55.50 €
Spezifikation
Höhe (metrisch) | 20 mm |
---|---|
Material | Metall |
Höhe (angloamerikanisch) | 0,8 in. |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17565935
|
Buerkle™
4208-0001 |
280 x 180 x 20 mm |
22.95 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17534286
|
Buerkle™
4208-0002 |
330 x 230 x 20 mm |
26.90 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17544286
|
Buerkle™
4208-0003 |
460 x 300 x 20 mm |
43.20 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17554286
|
Buerkle™
4208-0004 |
520 x 395 x 20 mm |
55.50 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Edelstahl V2A
- Bereitlegen, Ablegen, und Tragen von Instrumenten und Proben
- Hygienisch und langlebig
Spezifikation
20 mm | |
Metall | |
0,8 in. | |
Autoklavierbar |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Instrumententablett Edelstahl