Learn More
Buerkle™ Instrumententablett Edelstahl
Auf dem stabilen Edelstahltablett lassen sich Instrumente, Laborbesteck oder Probenehmer ablegen und transportieren.
Marke:  Buerkle™ 4208-0003
32.42 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17544286
  • 43.20 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Vorbereiten, Platzieren und Tragen von Instrumenten und Proben mit dem Buerkle™ Instrumententablett.
  • V2A-Edelstahl
  • Hygienisch und robust
  • Leicht zu reinigende, glatte Oberfläche
Spezifikation
Spezifikation
460 x 300 x 20 mm
460 mm
300 mm
0,8 in.
Autoklavierbar
20 mm
Metall
18 in.
11,8 in.
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Buerkle™ Instrumententablett Edelstahl > Instrumententablett; autoklavierbar:Autoklavierbar; Abmessungen (L x B x H):460 x 300 x 20 mm; Material:Metall