Learn More
Buerkle™ Eisbohrer aus Edelstahl
Der Eisbohrer aus Edelstahl ist ein Probenehmer für Tiefkühlprodukte im Nahrungs- und Genussmittelbereich. Der sehr robuste Hohlraumbohrer schneidet sich mit seiner scharfen Sägekrone rasch in das Probengut ein. Ein Probenzylinder mit bis zu 20 cm Länge kann herausgeschnitten werden.
160.00 € - 705.00 €
Produktcode | Marke | Beschreibung | Außendurchmesser (metrisch) oben | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Außendurchmesser (metrisch) oben | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
16585200
|
Buerkle™
5323-0190 |
Innendurchmesser 8 mm | 10 mm |
160.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11866393
|
Buerkle™
5323-0200 |
Innendurchmesser 16 mm | 21 mm |
405.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10300020
|
Buerkle™
5323-2010 |
Innendurchmesser 50 mm | 54 mm |
705.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
Probenehmer für Tiefkühlprodukte im Nahrungs- und Genussmittelbereich sowie für halbfeste Stoffe. Der sehr robuste Hohlraumbohrer schneidet sich mit seiner scharfen Sägekrone rasch in das Probengut ein. Ein Probenzylinder (Querschnittsprobe) mit bis zu 20 cm Länge kann herausgeschnitten werden.
Eisbohrer bestehend aus drei Teilen: Bohrer, Bohrkopf für Aufnahme in herkömmlichen Bohrmaschinen, Ausstecher, mit dem die Probe aus dem Bohrkopf herausgedrückt werden kann.
- Edelstahl V4A (1.4404/1.4571)
- Sterilisierbar
- 20 cm Bohrtiefe
Spezifikation
Eisbohrer | |
Autoklavierbar |