Learn More
Buerkle™ Eisbohrer aus Edelstahl
Artikelnummer. 16585200 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch) oben:
10 mm
21 mm
54 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16585200
Marke: Buerkle™ 53230190
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der Eisbohrer aus Edelstahl ist ein Probenehmer für Tiefkühlprodukte im Nahrungs- und Genussmittelbereich. Der sehr robuste Hohlraumbohrer schneidet sich mit seiner scharfen Sägekrone rasch in das Probengut ein. Ein Probenzylinder mit bis zu 20 cm Länge kann herausgeschnitten werden.
  • Edelstahl nach AISI 316L (1.4404)/AISI 316 Ti (1.4571)
  • Sterilisierbar
  • 20 cm Bohrtiefe
  • Die scharfe Sägekrone des hochrobusten Hohlbohrers schneidet schnell in die Probe.
  • Sie können zylindrische Proben (Querschnittprobe) von bis zu 20 cm ausschneiden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Eisbohrer
Material Edelstahl nach AISI 316L (1.4404)/AISI 316Ti (1.4571)
Autoklavierbar Autoklavierbar
Beschreibung Innendurchmesser 8 mm
Zertifizierung/Konformität Materialzertifikat
Zur Verwendung mit (Anwendung) Eisprobenahme
Zur Verwendung mit (Geräte) Bohrmaschine
Außendurchmesser (angloamerikanisch) oben 1,97 in.
Außendurchmesser (metrisch) oben 10 mm
Länge (metrisch) 100 mm