Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Edelstahl GC-Schläuche
Verfügt über eine glatte, saubere Bohrung für die Verwendung in HPLC-Systemen.
69.10 € - 190.00 €
Spezifikation
Typ | Edelstahl-Schläuche 1/8 in. AD x 2.2 mm ID x 2 m Länge |
---|---|
Enthält | Glatte und saubere Bohrung |
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Gesamtlänge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Gesamtlänge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15258723
|
Trajan Scientific and Medical™
0624173 |
3.1 mm | 2.2 mm | 2 m |
72.25 €
2 Meter |
Verfügbar ab: 12-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15268723
|
Trajan Scientific and Medical™
062418 |
1.6 mm | 0.8 mm | 2 m |
69.10 €
2 Meter |
Verfügbar ab: 13-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10572393
|
Trajan Scientific and Medical™
062406 |
0.80 mm | 0.50 mm | 25 m |
190.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15248723
|
Trajan Scientific and Medical™
062416 |
1.6 mm | 0.8 mm | 10 m |
152.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10532013
|
Trajan Scientific and Medical™
0624160 |
1.6 mm | 0.8 mm | 5 m |
115.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
15218723
|
Trajan Scientific and Medical™
062401 |
0.50 mm | 0.25 mm | 25 m |
181.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15238723
|
Trajan Scientific and Medical™
062415 |
3.1 mm | 2.2 mm | 5 m |
115.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Glatte und saubere Bohrung
- Lieferung auf Spulen
- Lieferung gereinigt und passiviert
Spezifikation
Edelstahl-Schläuche 1/8 in. AD x 2.2 mm ID x 2 m Länge | |
Glatte und saubere Bohrung |