Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Edelstahl GC-Schläuche
Verfügt über eine glatte, saubere Bohrung für die Verwendung in HPLC-Systemen.
Marke: Trajan Scientific and Medical™ 062401
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Glatte und saubere Bohrung
- Lieferung auf Spulen
- Lieferung gereinigt und passiviert
Spezifikation
Edelstahl-Schläuche 1/48 in. AD x 0.25 mm ID x 25 m Länge | |
0.25 mm | |
25 m |
Glatte und saubere Bohrung | |
0.50 mm |