Learn More
Sampling Systems™ Edelstahl-Schaufeln, sparsam
Diese Economy Scoops sind ideal für die allgemeine industrielle Nutzung.
32.86 € - 93.85 €
Spezifikation
Produkttyp | Economy Scoop |
---|---|
Material | Edelstahl (AISI 304) |
Ausführung | Hochglanz |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur allgemeinen industriellen Nutzung |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15859611
|
Sampling Systems™
A304-120 |
120 ml |
32.86 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15889611
|
Sampling Systems™
A304-450 |
450 ml |
49.60 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15849611
|
Sampling Systems™
A304-1000 |
1000 ml |
40.09 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15869611
|
Sampling Systems™
A304-1500 |
1500 ml |
42.90 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15879611
|
Sampling Systems™
A304-2000 |
2000 ml |
93.85 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Hergestellt aus punktgeschweißtem 304 Edelstahl
- Mit einem attraktiven Hochglanz
- Für leichte Belastungen konstruiert
- Nicht geeignet für GMP-Anwendungen, da es Risse gibt
Specifications
Economy Scoop | |
Edelstahl (AISI 304) | |
Hochglanz | |
Zur allgemeinen industriellen Nutzung |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Sampling Systems™ Edelstahl-Schaufeln, sparsam