Learn More
Sampling Systems™ Edelstahl-Schaufeln, sparsam
Artikelnummer. 15889611 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
120 ml
450 ml
1000 ml
1500 ml
2000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15889611
Marke: Sampling Systems™ A304450
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Economy Scoops sind ideal für die allgemeine industrielle Nutzung.
  • Hergestellt aus punktgeschweißtem 304 Edelstahl
  • Mit einem attraktiven Hochglanz
  • Für leichte Belastungen konstruiert
  • Nicht geeignet für GMP-Anwendungen, da es Risse gibt
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 450 ml
Produkttyp Economy Scoop
Ausführung Hochglanz
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur allgemeinen industriellen Nutzung
Material Edelstahl (AISI 304)
Länge (metrisch) 255 mm