Learn More
Fisherbrand™ Tiegelzangen aus Edelstahl
Beschreibung
- Gebogene Form
- Klemmbacken mit gerieften Kanten
- In verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
Gebogene Form | |
Gebogen | |
PTFE-Beschichtung |
Je 1 | |
508 mm | |
Tiegelzange |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Tiegelzangen aus Edelstahl > Länge:500mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur