missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ohaus™ Kalibriergewichte aus Edelstahl - OIML E1
Justiert auf Erfüllung oder Überschreitung von OIML E1-Toleranzen
Marke: Ohaus™ 30517981
680.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- OIML Klasse E1 bietet hohe Genauigkeit mit engen Toleranzbereichen und garantierter Unsicherheit 1/3 der Toleranz
- Die Oberflächen der Gewichte erfüllen oder übertreffen OIML R 111 und haben eine hochpolierte spiegelähnliche Oberfläche
- Gewichte in Massen von 1 Gramm bis 20 Kilogramm hergestellt aus Troemner Legierung 8Edelstahl, der eine eng kontrollierte Dichte (8,03 g/cm3), extrem niedrige magnetische Eigenschaften, gute Stabilität und Korrosionsbeständigkeit aufweist
- Die Gewichte werden in hochwertigen Koffern geliefert, um sicherzustellen, dass die Gewichte sicher, sauber und staubfrei gehalten werden, um Ihre Investition zu schützen

Spezifikation
Kein Zertifikat | |
1 kg | |
Schutzhülle |
Troemner Legierung 8 | |
0,500 mg |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Ohaus™ Kalibriergewichte aus Edelstahl - OIML E1 > 1 kg
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur