Learn More
Eppendorf™ Adapter für 85 ml-Rundbecher
Marke: Eppendorf™ 5702723002
192.99 EUR gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
This item is not returnable.
View return policy
Description
Specifications
Adapter | |
15 ml | |
17,2 mm | |
2 pro Packung |
Konischer Falcon | |
85 ml Runder Eimer | |
2 |
Product Suggestions
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Special Offers
-
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Eppendorf™ Adapter für 85 ml-Rundbecher > Gerät hält:2 Röhrchen; Fassungsvermögen:Gehäuse 15mL
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction