Learn More
Ohaus™ Kalibriergewicht aus Edelstahl - OIML E1 Draht, NVLAP
Lieferung mit einem NVLAP-akkreditierten Zertifikat und justiert auf Erfüllung oder Überschreitung von OIML E1-Toleranzen
Marke: Ohaus™ 30517970
183.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- OIML Klasse E1 bietet hohe Genauigkeit mit engen Toleranzbereichen und garantierter Unsicherheit 1/3 der Toleranz
- Die Oberflächen der Gewichte erfüllen oder übertreffen OIML R 111 und haben eine hochpolierte spiegelähnliche Oberfläche
- Die Gewichte werden in hochwertigen Koffern geliefert, um sicherzustellen, dass die Gewichte sicher, sauber und staubfrei gehalten werden
- Das NVLAP-Kalibrierzertifikat gemäß ISO 17025 zertifiziert und kann über ILAC erkannt werden
Spezifikation
NVLAP-akkreditiertes Zertifikat | |
200 mg | |
Schutzhülle |
Edelstahl (316) | |
0,003 mg |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für