Learn More
Ohaus™ Kalibriergewicht aus Edelstahl - OIML E1 Draht
Justiert auf Erfüllung oder Überschreitung von OIML E1-Toleranzen
Marke: Ohaus™ 30517705
84.10 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- OIML Klasse E1 bietet hohe Genauigkeit mit engen Toleranzbereichen und garantierter Unsicherheit 1/3 der Toleranz
- Die Oberflächen der Gewichte erfüllen oder übertreffen OIML R 111 und haben eine hochpolierte spiegelähnliche Oberfläche
- Die Gewichte werden in hochwertigen Koffern geliefert, um sicherzustellen, dass die Gewichte sicher, sauber und staubfrei gehalten werden, um Ihre Investition zu schützen
Spezifikation
Kein Zertifikat | |
2 mg | |
Schutzhülle |
Edelstahl (316) | |
0,003 mg |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ohaus™ Kalibriergewicht aus Edelstahl - OIML E1 Draht > 2 mg
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur