Learn More
Ohaus™ Kalibriergewicht aus Edelstahl - OIML E1 Draht
Justiert auf Erfüllung oder Überschreitung von OIML E1-Toleranzen
Marke:  Ohaus™ 30517960
84.10 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16622302
  • 87.15 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 14-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • OIML Klasse E1 bietet hohe Genauigkeit mit engen Toleranzbereichen und garantierter Unsicherheit 1/3 der Toleranz
  • Die Oberflächen der Gewichte erfüllen oder übertreffen OIML R 111 und haben eine hochpolierte spiegelähnliche Oberfläche
  • Die Gewichte werden in hochwertigen Koffern geliefert, um sicherzustellen, dass die Gewichte sicher, sauber und staubfrei gehalten werden, um Ihre Investition zu schützen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kein Zertifikat
100 mg
Schutzhülle
Edelstahl (316)
0,005 mg
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Ohaus™ Kalibriergewicht aus Edelstahl - OIML E1 Draht > 100 mg