Learn More
Buerkle™ Eimer Edelstahl
Mit dem Eimer Edelstahl lassen sich besonders im chemischen, pharmazeutischen oder kosmetischen Bereich, sowie in der Lebensmittel- oder Futtermittelindustrie Flüssigkeiten und Schüttgüter fachgerecht transportieren.
93.00 € - 108.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Eimer |
---|---|
Material | Edelstahl (1.4301) |
Autoklavierbar | Ja |
Farbe | Silber |
Beschreibung | Eimer |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16349541
|
Buerkle™
2309-0010 |
93.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||||
16359541
|
Buerkle™
2309-0015 |
15 l |
108.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
- Edelstahl V2A (1.4301)
- Hochglanzpoliert
Spezifikation
Eimer | |
Ja | |
Eimer |
Edelstahl (1.4301) | |
Silber | |
Je 1 |