Learn More
Buerkle™ Eimer Edelstahl
Mit dem Eimer Edelstahl lassen sich besonders im chemischen, pharmazeutischen oder kosmetischen Bereich, sowie in der Lebensmittel- oder Futtermittelindustrie Flüssigkeiten und Schüttgüter fachgerecht transportieren.
Marke: Buerkle™ 2309-0015
93.29 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23267" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.48000kg
Beschreibung
- Edelstahl V2A (1.4301)
- Hochglanzpoliert
Spezifikation
Eimer | |
Edelstahl (1.4301) | |
3,96 gal. | |
Eimer | |
330 mm | |
12.01 in. | |
Je 1 |
15 l | |
Ja | |
Silber | |
12.99 in. | |
Edelstahl (1.4301) | |
305 mm |