Learn More
SI Analytics™ Halterungen aus Edelstahl
Schützen Sie Ihr Viskosimeter vor dem Zerbrechen. Edelstahlhalterungen SI Analytics™ sind so ausgelegt, dass Sie sicherstellen, dass die Viskosimeter in einer vertikalen Position gehalten werden.
207.00 € - 284.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Klammer |
---|---|
Material | Edelstahl |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für manuelle und automatische Messungen |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10751201
|
SI Analytics™
285405043 |
Ubbelohde Viskosimeter |
207.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10241881
|
SI Analytics™
285405019 |
Gegenstrom-Viskosimeter |
284.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Die maximale Abweichung beträgt <1°
- In Verbindung mit SCHOTT Instruments und anderen handelsüblichen Durchsicht-Thermostaten können die Viskosimeter nur mit dem entsprechenden Ständer oder Halter verwendet werden
- Schutz für Viskosimeter
- Halten Viskosimeter senkrecht
Spezifikation
Klammer | |
Edelstahl | |
Für manuelle und automatische Messungen |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SI Analytics™ Halterungen aus Edelstahl