Learn More
Memmert™ Untere Tropfschale aus Edelstahl für UF750plus, Option mit verstärkter Kammer
Nicht perforierte untere Tropfschalen aus Edelstahl.
Marke:  Memmert™ UF750plusB34055
Artikelnummer. 17559585
  • 380.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Zubehör
  • Kann die Temperaturverteilung beeinflussen
  • Gefertigt aus Edelstahl
  • Felgenhöhe: 15 mm
Spezifikation
Spezifikation
UF750plus Ofen
Untere Tropfschale
Edelstahl
Rand: 15 mm
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Memmert™ Untere Tropfschale aus Edelstahl für UF750plus, Option mit verstärkter Kammer > Kann verwendet werden mit: UF750plus