Learn More
Buerkle™ Fasspumpe aus Edelstahl mit Schlauch und Hahn
Fasspumpe Edelstahl mit Schlauch und Hahn aus V2A und PTFE, elektrisch leitfähig. Eignet sich für das Abfüllen von brennbaren und leichtentzündlichen Flüssigkeiten.Die PTFE-Dichtungen gewährleisten einen dauerhaften und wartungsfreien Einsatz. Pumpleistung je nach Pumpenlänge ca. 9 bis 22 l/min.
Marke: Buerkle™ 5601-0501
488.27 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Die Bürkle™ Barrel Pump aus Edelstahl (AISI 304 (1.4301)) eignet sich zum Einfüllen von brennbaren und leicht entzündlichen Flüssigkeiten. Die Fasspumpe kann Strom leiten und erfüllt daher die Anforderungen für den Umgang mit entzündlichen Flüssigkeiten in Kombination mit dem antistatischen Zubehörset. Die PTFE-Dichtungen gewährleisten eine langfristige und wartungsfreie Verwendung. Förderleistung: ca. 9 bis 22 l/min je nach Pumpenlänge. Die große Auswahl an Zubehör ermöglicht die Anpassung der Pumpe an sehr unterschiedliche Anforderungen.- Tauchrohr Ø: 32 mm
- Abnehmbarer Schlauch, Länge: 1,2 m
- Kugelventil aus Edelstahl (NW, 8 mm)
- Druckstutzen Ø: 12,8 mm
Spezifikation
Explosionsgruppen II A, II B und II C, für den Einsatz in den Explosionsschutz-Zonen 0 und 1 | |
Für brennbare und leicht entzündliche Flüssigkeiten, Lebensmittel | |
Edelstahlgehäuse V2A | |
Zylinderpumpe | |
Auslaufschlauch und Hahn |
57 cm | |
69 cm | |
57 cm | |
350ml pro Hub | |
2,61 kg |