Learn More
Buerkle™ Fasspumpe aus Edelstahl mit Schlauch und Hahn
Fasspumpe Edelstahl mit Schlauch und Hahn aus V2A und PTFE, elektrisch leitfähig. Eignet sich für das Abfüllen von brennbaren und leichtentzündlichen Flüssigkeiten.Die PTFE-Dichtungen gewährleisten einen dauerhaften und wartungsfreien Einsatz. Pumpleistung je nach Pumpenlänge ca. 9 bis 22 l/min.
544.00 € - 601.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Explosionsgruppen II A, II B und II C, für den Einsatz in den Explosionsschutz-Zonen 0 und 1 |
---|---|
Typ | Zylinderpumpe |
Zur Verwendung mit | Für brennbare und leicht entzündliche Flüssigkeiten, Lebensmittel |
Enthält | Auslaufschlauch und Hahn |
Produktcode | Marke | Tiefe (metrisch) | Flussrate | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Tiefe (metrisch) | Flussrate | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10439602
|
Buerkle™
5601-0401 |
36 cm | 220 mL/Hub |
544.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10255141
|
Buerkle™
5601-0501 |
57 cm | 350ml pro Hub |
554.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10786192
|
Buerkle™
5601-0801 |
91 cm | 560ml pro Hub |
601.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Fasspumpe Edelstahl mit Auslaufschlauch und Absperrhahn aus Edelstahl und PTFE, elektrisch leitfähig.
Die Bürkle Fasspumpe aus Edelstahl (1.4301) eignet sich für das Abfüllen von brennbaren und leichtentzündlichen Flüssigkeiten. Die Fasspumpe ist elektrisch leitfähig und erfüllt somit in Verbindung mit dem Antistatik-Set die Anforderungen beim Umgang mit brennbaren Flüssigkeiten.
Die PTFE-Dichtungen gewährleisten einen dauerhaften und wartungsfreien Einsatz. Pumpleistung je nach Pumpenlänge ca. 9 bis 22 l/min.
Das umfangreiche Zubehör ermöglicht es, die Fasspumpe an unterschiedlichste Anforderungen anzupassen.
- Tauchrohr Ø 32 mm
- Schlauch abschraubbar, 1,2 m lang
- Kugelhahn aus Edelstahl NW 8 mm
- Auslauftülle Ø 12,8 mm
Spezifikation
Explosionsgruppen II A, II B und II C, für den Einsatz in den Explosionsschutz-Zonen 0 und 1 | |
Zylinderpumpe | |
Für brennbare und leicht entzündliche Flüssigkeiten, Lebensmittel | |
Auslaufschlauch und Hahn |