Learn More
Bochem™ Edelstahl 1:2 Gewebepinzetten
Zum Sezieren.
Marke: Bochem™ 1150
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hergestellt aus Edelstahl
Spezifikation
115 mm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Katalogseite
DateigrößeVersion: 192.3 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bochem™ Edelstahl 1:2 Gewebepinzetten > Länge: 115mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur