Learn More
Metro™ Edelstahl-Labortisch, Edelstahl-Inselplatte und 3-seitiger Rahmen
Halten Sie Labormaterialien sauber und sicher. Der Metro-Edelstahl-Labortisch weist eine durchgehende Konstruktion aus Edelstahl 304 und einen 3-seitigen Rahmen für korrosionsbeständige Leistung und Stabilität auf, auf die Sie sich verlassen können.
1295.00 € - 1905.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für das Labor |
---|---|
Höhe (angloamerikanisch) | 35 Zoll |
Höhe (metrisch) | 89 cm |
Tragkraft (angloamerikanisch) | 600 lb. |
Tragkraft (metrisch) | 273 kg |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) | Enthält | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) | Enthält | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15927101
|
Metro™
LTS36UIS |
90,8 x 76,2 x 89 cm (35,75 x 30 x 35 in.) | 3-seitiger Rahmen | Stationärer Tisch |
1370.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15987111
|
Metro™
LTS60UIS |
151,7 x 76,2 x 89 cm (59,75 x 30 x 35 in.) | 3-seitiger Rahmen | Stationärer Tisch |
1560.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15957131
|
Metro™
LTSM36UIS |
90,8 x 76,2 x 89 cm (35,75 x 30 x 35 in.) | 3-seitiger Rahmen, Adaptereinsatz | Fahrbarer Tisch |
1390.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15947091
|
Metro™
LTS30UIS |
75,5 x 76,2 x 89 cm (29,75 x 30 x 35 in.) | 3-seitiger Rahmen | Stationärer Tisch |
1295.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15937141
|
Metro™
LTSM48UIS |
121,2 x 76,2 x 89 cm (47,75 x 30 x 35 in.) | 3-seitiger Rahmen, Adaptereinsatz | Fahrbarer Tisch |
1905.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15907111
|
Metro™
LTS48UIS |
121,2 x 76,2 x 89 cm (47,75 x 30 x 35 in.) | 3-seitiger Rahmen | Stationärer Tisch |
1465.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Leicht zu reinigende glatte Oberflächen
- Die mobilen Einheiten können einfach verschoben werden, um den Bereich hinter dem Tisch zu reinigen
- Großes Angebot an Zubehör und Rollen
Bestellinformation
Rollen müssen separat bestellt werden.
Spezifikation
Ideal für das Labor | |
89 cm | |
273 kg | |
76,2 cm |
35 Zoll | |
600 lb. | |
30 Zoll | |
Edelstahl |