Learn More
Metro™ Edelstahl-Labortisch, Edelstahl-Inselplatte und 3-seitiger Rahmen
Halten Sie Labormaterialien sauber und sicher. Der Metro-Edelstahl-Labortisch weist eine durchgehende Konstruktion aus Edelstahl 304 und einen 3-seitigen Rahmen für korrosionsbeständige Leistung und Stabilität auf, auf die Sie sich verlassen können.
Marke:  Metro™ LTS60UIS
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15987111
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Leicht zu reinigende glatte Oberflächen
  • Die mobilen Einheiten können einfach verschoben werden, um den Bereich hinter dem Tisch zu reinigen
  • Großes Angebot an Zubehör und Rollen
Bestellinformation
Rollen müssen separat bestellt werden.
Spezifikation
Spezifikation
Stationärer Tisch
Ideal für das Labor
89 cm
59.75 Zoll
600 lb.
30 in.
Edelstahl
151,7 x 76,2 x 89 cm (59,75 x 30 x 35 in.)
35 in.
3-seitiger Rahmen
151,7 cm
273 kg
76,2 cm