Learn More
Thermo Scientific Chemicals SSC-Puffer (20 X)
Artikelnummer. p-7076553
Click to view available options
Menge:
1L
2L
4L
Packungsgröße:
1 Liter
2 Liter
4 Liter
Artikelnummer. 15413549
Marke: Thermo Scientific Chemicals J60839.K2
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Geeignet für die Zubereitung von Nukleinsäuren für die Hybridisierung, Hybridisierungspuffer für Northern und Southern Blots, Waschpuffer für Northern und Southern Blots. Salzlösung-Natrium-Citratpuffer (SSC) wird als Hybridisierungspuffer bei Immunblotting- und DNA-Microarray-Protokollen verwendet.
SSC buffer is suitable for preparing nucleic acids for hybridization, hybridization buffer for northern and southern blots, washing buffer for northern and southern blots. Saline-Sodium Citrate Buffer (SSC) is used as a hybridization buffer in immunoblotting and DNA Microarray protocols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Physikalische Form Flüssig
Menge 1L
RUO – Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.