Learn More
Bochem™ Quadratischer Drahtkorb
Quadratischer Bochem™ Drahtkorb mit besonders hochwertiger Verarbeitung an den Schweißpunkten.
44.20 € - 63.40 €
Spezifikation
Material | 18/10 E-Poli |
---|---|
Form | Quadratisch |
Abmessungen (L x B x H) | Netz 8 x 8 x 1 mm |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10090921
|
Bochem™
10020 |
100 x 100 x 100 mm (L x B x H) |
50.30 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10709271
|
Bochem™
10021 |
L x B x H: 120 x 120 x 100 mm |
44.20 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10356001
|
Bochem™
10022 |
L x B x H: 120 x 120 x 120 mm |
49.75 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10040761
|
Bochem™
10024 |
L x B x H: 140 x 140 x 140 mm |
63.40 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Quadratisch
- Besonders hochwertige Verarbeitung
- 18/10 E-Poli
Spezifikation
18/10 E-Poli | |
Quadratisch | |
Netz 8 x 8 x 1 mm |