Learn More
Bochem™ Quadratischer Drahtkorb
Quadratischer Bochem™ Drahtkorb mit besonders hochwertiger Verarbeitung an den Schweißpunkten.
Marke: Bochem™ 10024
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Quadratisch
- Besonders hochwertige Verarbeitung
- 18/10 E-Poli
Spezifikation
18/10 E-Poli | |
Quadratisch | |
L x B x H: 140 x 140 x 140 mm | |
Netz 8 x 8 x 1 mm |