Learn More
Corning™ Spin-X™ UF-Konzentratoren
GREENER_CHOICE
Einweg-Ultrafiltrationsgeräte mit Polyethersulfonmembranen (PES) für die zentrifugale Aufkonzentrierung und/oder Aufreinigung von biologischen Flüssigkeiten und wässrigen Lösungen
Marke:  Corning™ 431479
129.67 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11303795
  • 145.59 € / 25 Stück
Verfügbar ab: 04-09-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Polypropylen
Zentrifugenfilter
PES
30 kDa
Konzentrierung, Entsalzung von Proteinen, Enzyme, monoklonale Antikörper, Immunglobuline, Entfernung von markierten Aminosäuren und Nukleotiden, HPLC-Probenvorbereitung, Enteiweißung von Proben, Rückgewinnung von Biomolekülen aus Zellkulturüberständen, Lysate
Konzentrator für die Ultrafiltration
500 μl
1,96 in.
0,43 in.
Weiß
Festwinkelrotor
PES
0,5 cm2
25/Packung
0,016 oz.
0,5 mL
5 cm
1,1 cm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Corning™ Spin-X™ UF-Konzentratoren > 30.000 MWCO; 500 μl