Learn More
Gilac™ Spill Tray
Spill Tray allows you to store your small containers in a confined space.
9.35 € - 31.30 €
Spezifikation
Material | HDPE |
---|---|
Typ | Mehrzweckablage |
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17978411
|
Gilac™
G154321-3 |
5 L | Weiß |
9.35 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17968721
|
Gilac™
G154421-3 |
8 L | Weiß |
12.55 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17948471
|
Gilac™
G154521-3 |
10 L | Weiß |
15.65 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17968621
|
Gilac™
G119577-3 |
12 L | Grau |
18.15 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
17938711
|
Gilac™
G179477-3 |
15 L | Grau |
21.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17998581
|
Gilac™
G119777-3 |
25 L | Grau |
31.30 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
- Allows you to store your small containers in a confined space.
- Rounded corners for easier cleaning.
- Machine washable.
- Other colors available on request.
- To choose the right size of spill tray, follow the legal requirements*in force: The storage of any liquid likely to create water or soil pollution is associated with a retention capacity whose volume is equal to the greater of the following two values:
- 100% of the capacity of the largest container,
- 50% of the capacity of the associated containers.
* The order of 19 July 2011 (Article 3) amending the order of 4 February 1998 (Article 10) on the prevention of accidental risks in installations classified for environmental protection subject to authorisation.
Spezifikation
HDPE | |
Mehrzweckablage | |
Nicht autoklavierbar |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gilac™ Spill Tray