Learn More
Gilac™ Spill Tray
Artikelnummer. 17948471
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 l
8 L
10 l
12 l
15 l
25 l
Farbe:
Grau
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17948471
Marke: Gilac™ G1545213
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Spill Tray allows you to store your small containers in a confined space.
  • Allows you to store your small containers in a confined space.
  • Rounded corners for easier cleaning.
  • Machine washable.
  • Other colors available on request.
  • To choose the right size of spill tray, follow the legal requirements*in force: The storage of any liquid likely to create water or soil pollution is associated with a retention capacity whose volume is equal to the greater of the following two values:
    • 100% of the capacity of the largest container,
    • 50% of the capacity of the associated containers.
* The order of 19 July 2011 (Article 3) amending the order of 4 February 1998 (Article 10) on the prevention of accidental risks in installations classified for environmental protection subject to authorisation.
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 10 l
Farbe Weiß
Höhe (metrisch) 80 mm
Länge (metrisch) 540 mm
Material HDPE
Typ Mehrzweckablage
Breite (metrisch) 385 mm
Länge (angloamerikanisch) 21.3 in.
Höhe (angloamerikanisch) 3.1 in.
Breite (angloamerikanisch) 15.2 in.
Kapazität (angloamerikanisch) 2.6 gal.
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar