Learn More
Spectrum™ Universal-Dialyseschlauchverschlüsse (für alle Membrantypen)
Besteht aus einer einteiligen, klappbaren Klemme mit Dichtstegen zum sicheren Einrasten des Dialyseschlauchs, um eine auslaufsichere Abdichtung zu gewährleisten
112.00 € - 220.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Dialyseschlauchverschluss |
---|---|
Membran | Cellulose-Ester, regenerierte Cellulose |
Material | Nylon |
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Sterilität | Steril |
Produktcode | Marke | Farbe | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11511120
|
Spectrum™
142153 |
Gelb | 50 mm |
112.00 €
10 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11721643
|
Spectrum™
142110 |
Weiß | 110 mm |
220.00 €
10 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10482084
|
Spectrum™
142154 |
Blau | 50 mm |
130.00 €
10 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11541120
|
Spectrum™
142173 |
Gelb | 70 mm |
206.00 €
10 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15300802
|
Spectrum™
142175 |
Grün | 70 mm |
188.00 €
10 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11475959
|
Spectrum™
142152 |
Rot | 50 mm |
187.00 €
10 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11485959
|
Spectrum™
142172 |
Rot | 70 mm |
188.00 €
10 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11495959
|
Spectrum™
142112 |
Rot | 110 mm |
208.00 €
10 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11405969
|
Spectrum™
142252 |
Rot | 150 mm |
149.00 €
10 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11729855
|
Spectrum™
142155 |
Grün | 50 mm |
185.00 €
10 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15380792
|
Spectrum™
142156 |
Schwarz | 50 mm |
185.00 €
10 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Besteht aus einer einteiligen, klappbaren Klemme mit Dichtstegen zum sicheren Einrasten des Dialyseschlauchs, um eine auslaufsichere Abdichtung zu gewährleisten
- Das universelle Design mit sanften Dichtstegen beschädigt dickwandige Schläuche nicht
- Kann mit allen Membrantypen verwendet werden: Standard RC, Biotech RC und Biotech CE
- Leicht zu öffnen und problemlos wieder zu versiegeln
- Farboptionen für die Probenidentifizierung
- Aus Polyamid 6.6 (Nylon)
- Betriebstemperatur: 0° bis 90 °C
- Sterilisierbar durch Gammabestrahlung oder Ethylenoxid (nicht autoklavierbar)
Spezifikation
Dialyseschlauchverschluss | |
Nylon | |
Steril | |
0°bis 90 °C | |
Universalverschlüsse für die Verwendung mit allen Schlauchmembranarten |
Cellulose-Ester, regenerierte Cellulose | |
Nicht autoklavierbar | |
32 bis 194 °F | |
10 Packung |