Learn More
Spectrum™ Universal-Dialyseschlauchverschlüsse (für alle Membrantypen)
Besteht aus einer einteiligen, klappbaren Klemme mit Dichtstegen zum sicheren Einrasten des Dialyseschlauchs, um eine auslaufsichere Abdichtung zu gewährleisten
Marke: Spectrum™ 142153
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Besteht aus einer einteiligen, klappbaren Klemme mit Dichtstegen zum sicheren Einrasten des Dialyseschlauchs, um eine auslaufsichere Abdichtung zu gewährleisten
- Das universelle Design mit sanften Dichtstegen beschädigt dickwandige Schläuche nicht
- Kann mit allen Membrantypen verwendet werden: Standard RC, Biotech RC und Biotech CE
- Leicht zu öffnen und problemlos wieder zu versiegeln
- Farboptionen für die Probenidentifizierung
- Aus Polyamid 6.6 (Nylon)
- Betriebstemperatur: 0° bis 90 °C
- Sterilisierbar durch Gammabestrahlung oder Ethylenoxid (nicht autoklavierbar)
Spezifikation
Dialyseschlauchverschluss | |
Nylon | |
Nicht autoklavierbar | |
Steril | |
32 bis 194 °F | |
10 Packung |
Cellulose-Ester, regenerierte Cellulose | |
50 mm | |
Gelb | |
Gammabestrahlung oder Ethylenoxid | |
0°bis 90 °C | |
Universalverschlüsse für die Verwendung mit allen Schlauchmembranarten |