Learn More
VEE GEE Specific Gravity Hydrometer with Thermometer
The Precision Specific Gravity Hydrometer is equipped with an integrated thermometer that allows for accurate temperature corrections during calculations.
67.15 €
Spezifikation
Typ | Specific Gravity Hydrometer |
---|---|
Temperaturbereich (metrisch) | -7°C to +66°C |
Temperature of Standardization | 15.5°C (60°F) |
Produktcode | Marke | Bereich der relativen Dichte | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Bereich der relativen Dichte | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17836553
|
VEE GEE
6603TS-1 |
1,000 bis 1,220 |
67.15 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17846553
|
VEE GEE
6602TS-7 |
1,000 bis 1,070 |
67.15 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17846613
|
VEE GEE
6602TS-8 |
1,060 bis 1,130 |
67.15 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Subdivisions: 0.001
- Calibration for use at 15.5°C/60°F
- Approx. Length: 305 mm
- Thermometer Range: 20 to 150°F
- Thermometer Subdivision: 2°F
- Thermometer Liquid Fill: SafetyBLUE
Spezifikation
Specific Gravity Hydrometer | |
-7°C to +66°C | |
15.5°C (60°F) |