Learn More
VEE GEE Specific Gravity Hydrometer with Thermometer
The Precision Specific Gravity Hydrometer is equipped with an integrated thermometer that allows for accurate temperature corrections during calculations.
Marke:  VEE GEE 6602TS-8
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17846613
  • 67.15 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 22-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Subdivisions: 0.001
  • Calibration for use at 15.5°C/60°F
  • Approx. Length: 305 mm
  • Thermometer Range: 20 to 150°F
  • Thermometer Subdivision: 2°F
  • Thermometer Liquid Fill: SafetyBLUE
Spezifikation
Spezifikation
Specific Gravity Hydrometer
38.5 cm
1,060 bis 1,130
0.001
-7°C to +66°C
15.5°C (60°F)