Learn More
3M™ Aura™ Spezial-Respirator, Serie 9300
Leicht und faltbar. Die 3M Aura Feinstaubatemmaske hat ein einzigartiges Drei-Paneel-Design für mehr Komfort und leichte Kommunikation.
Marke: 3M™ 7000052909
1089.99 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24304" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Passend für eine Vielzahl von Gesichtsformen und -größen- Filtertechnik mit geringem Atmungswiderstand für eine einfachere Atmung
- Ausgeklügeltes dreiteiliges Design für mehr Bewegungsfreiheit beim Sprechen und damit mehr Tragekomfort
- Geprägtes Oberteil für weniger Beschlagen der Brille
- Geformtes Nasenteil für verbesserte Kompatibilität mit der Brille
- Innovative Kinnlasche zum einfachen Anziehen und Einstellen der Atemschutzmaske im Gesicht
- Wird in einer hygienischen Verpackung geliefert, um die Atemschutzmaske vor Verschmutzung zu schützen, praktische Aufbewahrungs- und Zugriffsmöglichkeit am Arbeitsplatz.
- Das Cool Flow™ Ventil reduziert die Wärmeentwicklung und gewährleistet komfortablen Schutz – auch bei Hitze und Feuchtigkeit
Spezifikation
Rot | |
Speciality Partikel-Atemschutzmaske | |
FFP3 | |
Schutz vor Ozon | |
9936 | |
180/Packung |
Weiß | |
Ja | |
Elektret (Polyester, Polypropylen und Kohlenstoff) | |
Cool-Flow-Ventil, farbcodierte Bänder | |
Saures Gas | |
Schale |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ Aura™ Spezial-Respirator, Serie 9300 > Modell: 9936; mit Ventil; Zur Verwendung mit: 3M Produkte für Augen- und Gehörschutz
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur