Learn More
3M™ Aura™ Spezial-Respirator, Serie 9300
Artikelnummer. p-8006621
Click to view available options
Filtereffizienz:
FFP1
FFP2
FFP3
Mit Ausatemventil:
Ja
Nein
Farbe:
Blau
Blau, Schwarz
Grau
Weiß
Packungsgröße:
10 Stück
180 Stück
20 Stück
Artikelnummer. 12352399
Marke: 3M™ 7000034739
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Leicht und faltbar. Die 3M Aura Feinstaubatemmaske hat ein einzigartiges Drei-Paneel-Design für mehr Komfort und leichte Kommunikation.
Passend für eine Vielzahl von Gesichtsformen und -größen
  • Filtertechnik mit geringem Atmungswiderstand für eine einfachere Atmung
  • Ausgeklügeltes dreiteiliges Design für mehr Bewegungsfreiheit beim Sprechen und damit mehr Tragekomfort
  • Geprägtes Oberteil für weniger Beschlagen der Brille
  • Geformtes Nasenteil für verbesserte Kompatibilität mit der Brille
  • Innovative Kinnlasche zum einfachen Anziehen und Einstellen der Atemschutzmaske im Gesicht
  • Wird in einer hygienischen Verpackung geliefert, um die Atemschutzmaske vor Verschmutzung zu schützen, praktische Aufbewahrungs- und Zugriffsmöglichkeit am Arbeitsplatz.
  • Das Cool Flow™ Ventil reduziert die Wärmeentwicklung und gewährleistet komfortablen Schutz – auch bei Hitze und Feuchtigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN149:2001 + A1:2009
Farbcode Gelb
Farbe Grau
Design Type Cup/Molded
Einwegprodukt Single-use
Produkttyp Speciality Partikel-Atemschutzmaske
Größe Standard
Mit Ausatemventil Ja
Filtereffizienz FFP1
Material der Filtrationsschicht Elektret (Polyester, Polypropylen und Kohlenstoff)
Enthält Farbcodierte Bänder
Latexfrei Yes
Modell 9914
Geruchsschutz Organische Dämpfe
Menge 10/Packung
Form Schale
Sterilität Non-sterile
FDA Cleared Surgical Mask No