Learn More
Liebherr™ Leistungsstarker ATEX-Kühlschrank für wissenschaftliche Zwecke
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-200006738
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
344 L
558 L
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17809106
Marke: Liebherr™ SRFFG3501
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sichere, präzise und äußerst energieeffiziente, Kühlschranklagerung mit explosionsgeschütztem Innenraum - der Liebherr™ ATEX Laborkühlschrank ist für allgemeine Anwendungen konzipiert und bietet die Verarbeitungsqualität von Liebherr, auf die Sie sich verlassen können.
  • ATEX Stand-Laborkühlschrank zur Lagerung von Lösungsmitteln und Reagenzien, 1-teilig
  • Temperaturbereich +3 / +16 °C , +- 3 °C Temperaturstabilität getestet nach EN60068-3
  • weiße Außenseite, Polystyrol innen, fugenfrei tiefgezogen in gewerblicher Ausführung, Umluft-Kühlung
  • Kältemittel R 600a, Anschlusswert 2,0 A, 220- 240V/50/1-ph
  • Dieses Modell ist für die funkenfreie Lagerung vorgesehen
  • ATEX-zertifizierter funkenfreier Innenraum
  • Multifunktionaler digitaler Controller mit hochauflösendem Display und Anschlussmöglichkeiten
  • Türschloss, umkehrbare Scharniere, antimikrobieller Hebelgriff
Spezifikation
Typ Atex Fridge
Kapazität (metrisch) 344 L
Temperaturbereich 3°C bis 16°C
Temperatursensor NTC
Temperatur (Sollwert) +5°C
Temperaturstabilität ±3 K
Kältemittel R 600a
Ausführung der Tür Solid Reversible Self-closing with Lock
No. of Doors 1
Einschübe 4
Schrankmaterial Kratzfester lackierter Stahl
Oberflächenbehandlung außen White Powder-coated
Innen Commercial-grade Molded Polystyrol
Zertifizierung/Konformität ISO 9001, ISO 14001, CE
Modell Schrank, SRFfg 3501
Display Touch Control, Digital Display in Door
Rollen Optional (80 to 100 mm dia.)
Farbe White
Kondensatortyp Low-maintenance Rear-wall Wire-on-tube
Zur Verwendung mit (Anwendung) Storage of Temperature-sensitive Products
Anschlüsse 1 x 10 mm dia.
Produktlinie Scientific Performance
Gewährleistung 2 yr. Parts and Labor
Abtauen Timed Off-cycle
Überwachungsoptionen SmartCoolingHub
SmartView-Kompatibilität Yes
Kompressor CFC-free
Stromstärke 2.0 A
Steckertyp CEE 7/7
Spannung 220/240 V
Wirkleistung 120 W
Energieverbrauch 406 kWh/a