Learn More
Liebherr™ Leistungsstarker ATEX-Gefrierschrank für wissenschaftliche Zwecke
GREENER_CHOICE
Sichere, genaue und äußerst energieeffiziente Gefrierlagerung mit explosionsgeschütztem Innenraum, der Liebherr™ ATEX Laborgefrierschranks ist für allgemeine Anwendungen konzipiert und bietet die Verarbeitungsqualität von Liebherr, auf die Sie sich verlassen können.
Marke:  Liebherr™ SFFFG5501
2610.34 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17889106
  • 3350.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • ATEX Stand-Laborgefrierschrank zur Lagerung von Lösungsmitteln und Reagenzien
  • Temperaturbereich -9 / -30 °C , +- 5 °C Temperaturstabilität getestet nach EN60068-3
  • weiße Außenseite, Polystyrol innen, fugenfrei tiefgezogen in gewerblicher Ausführung, statische Kühlung mit manueller Abtauung
  • Kältemittel R 290, Anschlusswert 2,0 A, 220 -240V/50/1-ph
  • Dieses Modell ist für die funkenfreie Lagerung vorgesehen
  • ATEX-zertifizierter Innenraum
  • Multifunktionaler digitaler Controller mit hochauflösendem Display und Konnektivitätsoptionen
  • Türschloss, umkehrbare Scharniere, antimikrobieller Hebelgriff
  • Zubehör: Schubladensatz kann separat erworben werden
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
Brochures
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24155
    Gültig bis zum2025-04-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.03.2025 und dem 30.04.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
  • Mehrere Hersteller
    Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab Essentials
    Aktionscode25721
    Gültig bis zum2025-05-01
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Liebherr™ Leistungsstarker ATEX-Gefrierschrank für wissenschaftliche Zwecke > Capacity (Metric): 499 L