Learn More
Liebherr™ Leistungsstarker ATEX-Gefrierschrank für wissenschaftliche Zwecke
Sichere, genaue und äußerst energieeffiziente Gefrierlagerung mit explosionsgeschütztem Innenraum, der Liebherr™ ATEX Laborgefrierschranks ist für allgemeine Anwendungen konzipiert und bietet die Verarbeitungsqualität von Liebherr, auf die Sie sich verlassen können.
3045.00 € - 3350.00 €
Spezifikation
Typ | Atex Freezer |
---|---|
Temperaturbereich | -10°C to -30°C |
Temperatursensor | NTC |
Temperatur (Sollwert) | -20°C |
Temperaturstabilität | ±5 K |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17869106
![]() |
Liebherr™
SFFFG4001 |
316 L |
3045.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||||
17889106
![]() |
Liebherr™
SFFFG5501 |
499 L |
3350.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- ATEX Stand-Laborgefrierschrank zur Lagerung von Lösungsmitteln und Reagenzien
- Temperaturbereich -9 / -30 °C , +- 5 °C Temperaturstabilität getestet nach EN60068-3
- weiße Außenseite, Polystyrol innen, fugenfrei tiefgezogen in gewerblicher Ausführung, statische Kühlung mit manueller Abtauung
- Kältemittel R 290, Anschlusswert 2,0 A, 220 -240V/50/1-ph
- Dieses Modell ist für die funkenfreie Lagerung vorgesehen
- ATEX-zertifizierter Innenraum
- Multifunktionaler digitaler Controller mit hochauflösendem Display und Konnektivitätsoptionen
- Türschloss, umkehrbare Scharniere, antimikrobieller Hebelgriff
- Zubehör: Schubladensatz kann separat erworben werden
Spezifikation
Atex Freezer | |
NTC | |
±5 K | |
1 | |
Edelstahl | |
White Powder-coated | |
Schrank, SFFfg 4001 | |
Optional (80 to 100 mm dia.) | |
Low-maintenance Rear-wall Wire-on-tube | |
1 x 10 mm dia. | |
Manuell | |
2.0 A | |
220/240 V | |
CFC-free |
-10°C to -30°C | |
-20°C | |
Reversible, Self-closing, Fitted Lock | |
Kratzfester lackierter Stahl | |
Commercial-grade Molded Polystyrol | |
ISO 9001, ISO 14001, CE | |
Touch Control, Digital Display in Door | |
Weiß | |
Storage of Temperature-sensitive Products | |
2 yr. Parts and Labor | |
SmartCoolingHub | |
CEE 7/7 | |
1, Single Phase | |
R 290 |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Liebherr™ Leistungsstarker ATEX-Gefrierschrank für wissenschaftliche Zwecke