Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Band für Schutzbeschriftungssystem
Band zur Verwendung mit Bel Art Scienceware Schutzetikettiersystem (Kat.-Nr. 1186750)
62.35 € - 81.50 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Klebstofftyp | Acryl |
Farbe | Durchsichtig |
Display | Consignment |
Ausführung | Semi-gloss |
Produktcode | Marke | Menge | Breite (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Breite (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
13435256
|
Bel-Art™
F13491-0100 |
3/Packung | 1 in. |
62.35 €
3 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10373241
|
Bel-Art™
F13453-0020 |
24/Karton | 2 in. |
81.50 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
13425256
|
Bel-Art™
F13491-0150 |
2/Pckg. | 1,5 in. |
71.05 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Das durchsichtige Klebeband schützt Etiketten vor Lösungsmitteln aus Tiefkühlgeräten und Autoklaven sowie vor Säuren, Alkalien und organischen Lösungsmitteln. Testergebnisse beweisen, dass das Klebeband sicher und ohne Verfärbungen haften bleibt, nachdem es für 40 Minuten bei 125 °C (258 °F) autoklaviert wurde sowie nach einer Woche in flüssigem Stickstoff bei -196 °C (-321 °F). Alle Klebebandgrößen sind 1 Thou (0.001 in.) dick mit 1 Thou (0.001 in.) Acrylklebestoff.
- Durchsichtiges Klebeband aus Polypropylen mit hoher Beständigkeit gegen Chemikalien und Feuchtigkeit bietet eine große Vielseitigkeit für hochbelastende Anwendungen im Labor
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Durchsichtig | |
Semi-gloss | |
Polypropylen | |
Ink Jet | |
Non-sterile | |
36 yd. (2,01 m) |
Acryl | |
Consignment | |
Klebeband | |
Top | |
Schutzband für die Laborkennzeichnung | |
1 mil | |
32,9 m |